Merck
715395
Sigma-Aldrich
2-(Tetrazol-5-yl)phenylboronic acid
≥95%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H7BN4O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
189.97
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95%
form
solid
mp
148-152 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OB(O)c1ccccc1-c2nnn[nH]2
InChI
1S/C7H7BN4O2/c13-8(14)6-4-2-1-3-5(6)7-9-11-12-10-7/h1-4,13-14H,(H,9,10,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GVRXWYFECKHTSJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2-(Tetrazol-5-yl)phenylboronic acid can be used as a reactant to prepare:
  • Biaryltetrazole derivatives via Suzuki-Miyaura cross-coupling with aryl and heteroaryl halides via formation of C-C bond.
  • 2-Aminobenzoxazole derivatives containing biphenyl tetrazole as potent human chemR23 inhibitors.
  • o-Phenylenediamine possessing tetrazolyl derivatives as potent inhibitors of indoleamine 2,3-dioxygenase.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
The discovery and optimization of a series of 2-aminobenzoxazole derivatives as ChemR23 inhibitors
Imaizumi T, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 27(21), 115091-115091 (2019)
Development of a series of novel o-phenylenediamine-based indoleamine 2, 3-dioxygenase 1 (IDO1) inhibitors
Williams DK, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 28(4), 732-736 (2018)