Fontos dokumentumok
8.17068
SAFC
Sodium formaldehydesulfoxylate hydrate
stabilized with sodium carbonate
Szinonimák:
Sodium formaldehydesulfoxylate hydrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
CH3NaO3S · xH2O (x ca. 2)
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
EC index szám:
205-739-4
gőznyomás
2.68 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Forma
solid
pH
9.5-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
63 °C
sűrűség
1.8 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
pharma/biopharma processes
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(O)C[O-].O.O
InChI
1S/CH3O3S.Na.2H2O/c2-1-5(3)4;;;/h1H2,(H,3,4);;2*1H2/q-1;+1;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VJWVWUHJLZEHOU-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Sodium formaldehydesulfoxylate hydrate is typically used as a preservative, antioxidant and stabilizer.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Muta. 2 - Repr. 2
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1