Merck
163511
Sigma-Aldrich
Hydroxymethanesulfinic acid monosodium salt dihydrate
Szinonimák:
Sodium formaldehydesulfoxylate
About This Item
Lineáris képlet:
HOCH2SO2Na · 2H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
154.12
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
powder
Minőségi szint
mp
64-68 °C (lit.)
oldhatóság
alcohol: slightly soluble(lit.)
benzene: slightly soluble(lit.)
chloroform: slightly soluble(lit.)
diethyl ether: slightly soluble(lit.)
water: freely soluble(lit.)
funkcionális csoport
sulfinic acid
SMILES string
[Na+].[H]O[H].[H]O[H].OCS([O-])=O
InChI
1S/CH4O3S.Na.2H2O/c2-1-5(3)4;;;/h2H,1H2,(H,3,4);;2*1H2/q;+1;;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UCWBKJOCRGQBNW-UHFFFAOYSA-M
Related Categories
Általános leírás
Oxidation reation of hydroxymethanesulfinic acid with chlorite has been studied in the pH range 4-8. It is a sulfur-containing reducing agent.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Muta. 2 - Repr. 2
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Oxyhalogen-Sulfur Chemistry: Oxidation of Hydroxymethanesulfinic Acid by Chlorite 1.
Salem MA, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 100(22), 9377-9384 (1996)
Recent trends in the chemistry of sulfur-containing reducing agents.
Makarov, SV.
Russ. Chem. Rev., 70(10), 885-895 (2001)
S V Makarov et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 367(2), 289-296 (1999-07-09)
Sodium hydroxymethanesulfinate, (HOCH2SO2Na, HMS) is relatively stable in aqueous alkaline environments, but rapidly decomposes in acidic medium to give a variety of products that include sulfur dioxide. A detailed kinetic and mechanistic study of the decomposition of HMS in slightly