Fontos dokumentumok
442305
Bis(ethylenediamine)copper(II) hydroxide solution
1.0 M in H2O
Szinonimák:
Copper(II)-ethylenediame complex
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: copper
koncentráció
1.0 M in H2O
sűrűség
1.086 g/mL at 25 °C
SMILES string
O[Cu]O.NCCN.NCCN
InChI
1S/2C2H8N2.Cu.2H2O/c2*3-1-2-4;;;/h2*1-4H2;;2*1H2/q;;+2;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WATCRQGYOIZIHC-UHFFFAOYSA-L
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)