Merck
696250
Sigma-Aldrich
Bis(1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene)copper(I) tetrafluoroborate
Szinonimák:
Bis[1,3-bis[2,6-bis(1-methylethyl)phenyl]-1,3-dihydro-2H-imidazol-2-ylidene]copper tetrafluoroborate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C54H72BCuF4N4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
927.53
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
powder
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: copper
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
SMILES string
F[B-](F)(F)F.CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N2C=CN(C2[Cu+]C3N(C=CN3c4c(cccc4C(C)C)C(C)C)c5c(cccc5C(C)C)C(C)C)c6c(cccc6C(C)C)C(C)C
InChI
1S/2C27H37N2.BF4.Cu/c2*1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8;2-1(3,4)5;/h2*9-21H,1-8H3;;/q;;-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CFCDDEHZQJMQJR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Catalyst for:
  • Double carbonylation reaction
  • Hydrosilylation reactions
Efficient precatalyst for hydrosililation of carbonyl compounds.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Diez-Gonzalez, S. et al.
Organometallics, 25, 2355-2355 (2006)