Merck
713139
Sigma-Aldrich
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium iodide
Szinonimák:
N-Butyl-N-methylpyrrolidinium iodide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H20IN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
269.17
Beilstein:
3701800
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Forma
powder
Minőségi szint
SMILES string
[I-].CCCC[N+]1(C)CCCC1
InChI
1S/C9H20N.HI/c1-3-4-7-10(2)8-5-6-9-10;/h3-9H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BEZANEDYKZXSCF-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
  • Hydrophobic ionic liquids for electrochemical applications
  • Lewis-base ionic liquid
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)