Merck
712760
Sigma-Aldrich
6-Azido-6-deoxy-D-glucose
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
6-Deoxy-6-azido-D-glucose
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H11N3O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
205.17
Beilstein:
4906473
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
form
powder
optikai aktivitás
[α]/D +59.0±3.0°, c = 0.2 in H2O
összetétel
carbon, 34.4-35.8%
nitrogen, 20.0-21.0%
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC1O[C@H](CN=[N+]=[N-])[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H11N3O5/c7-9-8-1-2-3(10)4(11)5(12)6(13)14-2/h2-6,10-13H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CMLRUUHRGSJVMD-GASJEMHNSA-N
Alkalmazás
  • Visualization of Protein-Specific Glycation in Living Cells via Bioorthogonal Chemical Reporter.: This study by Shao et al. explores the use of 6-Azido-6-deoxy-ᴅ-glucose as a chemical reporter to visualize protein-specific glycation in living cells. The research demonstrates the application of bioorthogonal chemistry in detecting and imaging glycoconjugates, providing insights into cellular processes and potential pathways for drug delivery systems (Shao et al., 2022).
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Daniela Georgieva et al.
Nucleic acids research, 48(15), e88-e88 (2020-07-28)
DNA synthesis is a fundamental requirement for cell proliferation and DNA repair, but no single method can identify the location, direction and speed of replication forks with high resolution. Mammalian cells have the ability to incorporate thymidine analogs along with