Merck
SMB00392
Sigma-Aldrich
α-GalNAc-PEG3-Azide
≥95%
Szinonimák:
(8-Azido-3,6-dioxaoctyl) 2-acetamido-2-deoxy-α-D-galactopyranoside, 2-{2-[2-azidoethoxy]ethoxy}ethyl 2-acetamido-2-deoxy-α-D-galactopyranoside
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H26N4O8
CAS-szám:
Molekulatömeg:
378.38
UNSPSC kód:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥95%
Forma
solid
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](NC(C)=O)[C@@H](OCCOCCOCCN=[N+]=[N-])O[C@@H]1CO
InChI
1S/C14H26N4O8/c1-9(20)17-11-13(22)12(21)10(8-19)26-14(11)25-7-6-24-5-4-23-3-2-16-18-15/h10-14,19,21-22H,2-8H2,1H3,(H,17,20)/t10?,11?,12-,13+,14-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FLYIOTWDNWJXHY-LFGDDXOXSA-N
Általános leírás
α-GalNAc-PEG3-Azide is a PEGylated glycoside. PEGylated glycosides are used as ligands for Click Chemistry. They may also be important as carbohydrate carriers in glycotherapeutic applications, drug carriers for site-specific delivery, drug enhancers for decreasing toxicity, and solubility and protein enhancers.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)