Fontos dokumentumok
711772
1-Butyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate
97%
Szinonimák:
BMIM Otf
Teszt
97%
Forma
liquid
szennyeződések
≤0.5% water
törésmutató
n20/D 1.434
sűrűség
1.292 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
triflate
SMILES string
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.CHF3O3S/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;2-1(3,4)8(5,6)7/h6-8H,3-5H2,1-2H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FRZPYEHDSAQGAS-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- A glycosylation promoter in the synthesis of oligosaccharides from thiophenyl and trichloroacetimidate glycoside donors.
- A solvent for the extraction of sulfur and nitrogen containing aromatic organic compounds from aliphatic hydrocarbons.
- A reagent in the preparation of ion-conductive polymeric membranes.
- A dopant in the synthesis of poly (ethyl methacrylate) based polymer electrolytes to increase the ionic conductivity.
- A reaction medium to synthesize aryl ketones by Friedel–Crafts benzoylation of aryl compounds by using bismuth triflate as a catalyst.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>212.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 100 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?