Merck
709492
Sigma-Aldrich
(1S,4S,8S)-5-Benzyl-2-isobutyl-8-methoxy-1,8-dimethylbicyclo[2.2.2]octa-2,5-diene
97%
Szinonimák:
(1S,4S,8S) Carreira DOLEFIN Ligand, (1S,4S,8S)--5-Benzyl-8-methoxy-1,8-dimethyl-2-(2′-methylpropyl)-bicyclo[2.2.2]octa-2,5-diene, (1S,4S,8S)-5-Benzyl-2-isobutyl-8-methoxy-1,8-dimethyl-2-bicyclo[2.2.2]octa-2,5-diene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C22H30O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
310.47
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.06
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
optikai aktivitás
[α]/D −84±5°, c = 0.5 in chloroform
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
törésmutató
n20/D 1.522
funkcionális csoport
ether
phenyl
SMILES string
CO[C@@]1(C)C[C@@]2(C)C=C(Cc3ccccc3)[C@@H]1C=C2CC(C)C
InChI
1S/C22H30O/c1-16(2)11-19-13-20-18(12-17-9-7-6-8-10-17)14-21(19,3)15-22(20,4)23-5/h6-10,13-14,16,20H,11-12,15H2,1-5H3/t20-,21+,22-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ACWLDJOHMGJACE-BDTNDASRSA-N
Általános leírás
(1S,4S,8S)-5-Benzyl-2-isobutyl-8-methoxy-1,8-dimethylbicyclo[2.2.2]octa-2,5-diene, an enantiopure diene ligand developed by Carreira, is most commonly used in asymmetric catalysis. It is generally prepared from commercially available (R)-carvone.
Alkalmazás
(1S,4S,8S)-5-Benzyl-2-isobutyl-8-methoxy-1,8-dimethylbicyclo[2.2.2]octa-2,5-diene is mainly useful for the stereoselective synthesis of diarylmethine stereogenic centers.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Rhodium-catalyzed enantioselective conjugate addition of organoboronic acids to alpha, beta-unsaturated sulfones
Mauleon P and Carretero JC
Organic Letters, 6(18), 3195-3198 (2004)
(1S,4S,8S)?8?Methoxy?1,8?dimethyl?2?(2?methylpropyl)?5?(phenylmethyl)bicyclo[2.2.2]octa?2,5?diene
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2011)
Related Content
Carreira Research & SpiroChem innovate spirocyclic building blocks, enhancing drug discovery with diverse functionalization sites and compact modules.