Merck
667854
Sigma-Aldrich
(+)-1,2-Bis((2S,5S)-2,5-diphenylphospholano)ethane
kanata purity
Szinonimák:
(S,S)-Ph-BPE,BPE
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C34H36P2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
506.60
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Forma
solid
mp
143-147 °C
funkcionális csoport
phenyl
phosphine
SMILES string
C1C[C@H](P(CCP2[C@@H](CC[C@H]2c3ccccc3)c4ccccc4)[C@@H]1c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C34H36P2/c1-5-13-27(14-6-1)31-21-22-32(28-15-7-2-8-16-28)35(31)25-26-36-33(29-17-9-3-10-18-29)23-24-34(36)30-19-11-4-12-20-30/h1-20,31-34H,21-26H2/t31-,32-,33-,34-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VHHAZLMVLLIMHT-CUPIEXAXSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)