Merck
471070
Sigma-Aldrich
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid
≥95%
Szinonimák:
3,5-Di(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
About This Item
Lineáris képlet:
(CF3)2C6H3B(OH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
257.93
Beilstein:
7379990
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95%
form
powder
mp
217-220 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
SMILES string
OB(O)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5BF6O2/c10-7(11,12)4-1-5(8(13,14)15)3-6(2-4)9(16)17/h1-3,16-17H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BPTABBGLHGBJQR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reactant involved in the synthesis of:
  • Methylene-arylbutenones via carbonylative arylation of allenols
  • 4-aminoquinoline analogs via Ullman / Suzuki / Negishi coupling
  • Primary amino acid derivatives with anticonvulsant activity
  • Alkyl arylcarbamates via Cu-catalyzed coupling with potassium cyanate
  • Aryl-substituted succinimides and cyclic ketones by asymmetric conjugate addition
  • Axially chiral dicarboxylic acids for asymmetric Mannich-type reactions
Egyéb megjegyzések
Contains varying amounts of anhydride
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
F Adebodun et al.
Journal of cellular biochemistry, 40(2), 249-260 (1989-06-01)
31P Nuclear Magnetic Resonance (NMR) studies were performed on mono- and diisopropylphosphoryl derivatives of alpha-chymotrypsin, trypsin, and subtilisin. Questions addressed included the pKa of the active center Asp...His...Ser triad in both species. While the pKa in the diisopropylphosphoryl derivatives is