Merck
441678
Sigma-Aldrich
3-Iodophenylboronic acid
≥95%
Szinonimák:
B-(3-Iodophenyl)boronic acid, m-Iodobenzeneboronic acid
About This Item
Lineáris képlet:
IC6H4B(OH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
247.83
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95%
mp
195-197 °C (lit.)
funkcionális csoport
iodo
SMILES string
OB(O)c1cccc(I)c1
InChI
1S/C6H6BIO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,9-10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
REEUXWXIMNEIIN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reactant involved in:
  • Aerobic oxidative coupling with arenes
  • Coupling with acetals
  • Synthesis of inhibitors of homoserine transacetylase
  • Boron-Heck arylation with alkenes
  • N-arylation
  • Heck reactions with electrophilic alkenes
Egyéb megjegyzések
Contains varying amounts of anhydride
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)