Merck
809926
Sigma-Aldrich
1α,25-Dihydroxyvitamin D3-26,26,26,27,27,27-d6 solution
100 μg/mL in ethanol, ≥98 atom % D, ≥95% (CP)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C27D6H38O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
422.67
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
≥98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
≥95% (CP)
Forma
liquid
koncentráció
100 μg/mL in ethanol
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
szín
colorless
tömegeltolódás
M+6
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C=C1[C@@H](O)C[C@H](O)C/C1=C/C=C2C(CCC3[C@H](C)CCCC(O)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])[C@]3(C)CCC/2
InChI
1S/C27H44O3/c1-18(8-6-14-26(3,4)30)23-12-13-24-20(9-7-15-27(23,24)5)10-11-21-16-22(28)17-25(29)19(21)2/h10-11,18,22-25,28-30H,2,6-9,12-17H2,1,3-5H3/b20-10+,21-11-/t18-,22-,23?,24?,25+,27-/m1/s1/i3D3,4D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GMRQFYUYWCNGIN-LPTLAYIMSA-N
Általános leírás
1α,25-Dihydroxyvitamin D3 [1,25(OH)2D3], also known as calcitriol, plays a role in calcium and phosphate metabolism in humans. It also regulates insulin secretion and induces cellular differentiation.
1α,25-Dihydroxyvitamin D3-26,26,26,27,27,27-d6 is a deuterated vitamin D3 wherein C-26 and C-27 carbon methyl protons are replaced by deuterium.
Alkalmazás
1α,25-Dihydroxyvitamin D3-26,26,26,27,27,27-d6 can be used as an analytical standard for the quantitative analysis of dihydroxyvitamin D3 concentration in human serum via LC-MS.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
57.2 °F
Lobbanási pont (C)
14 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Quantification of 1, 25-dihydroxyvitamin D2 and D3 in serum using liquid chromatography-tandem mass spectrometry
Clinical Applications of Mass Spectrometry in Biomolecular Analysis, 63(2), 291-300 (2016)
Paola Illesca et al.
Food & function, 11(10), 9086-9102 (2020-10-08)
Nutritional interventions are promising tools for the prevention of obesity. The n-3 long-chain polyunsaturated fatty acid (n-3 LCPUFA) docosahexaenoic acid (DHA) modulates immune and metabolic responses while the antioxidant hydroxytyrosol (HT) prevents oxidative stress (OS) in white adipose tissue (WAT).
Vitamin D3: a helpful immuno-modulator
Di R, et al.
Immunology, 134(2), 123-139 (2011)
The emerging role of vitamin D3 in women′s health
Khadilkar, SS
The Journal of Obstetrics and Gynecology of India, 63(2), 147?150-147?150 (2013)