Merck
601667
Sigma-Aldrich
Neon-20Ne
99.95 atom %, 99.995% (CP)
About This Item
Lineáris képlet:
20Ne
Molekulatömeg:
19.99
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12142006
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99.95 atom %
Teszt
99.995% (CP)
form
gas
tömegeltolódás
depleted
SMILES string
[20Ne]
InChI
1S/Ne/i1+0
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GKAOGPIIYCISHV-IGMARMGPSA-N
Kiszerelés
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Gas cylinder
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Press. Gas Compr. Gas
Tárolási osztály kódja
2A - Gases
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Irene D Alabia et al.
PloS one, 10(11), e0142885-e0142885 (2015-11-17)
We identified the pelagic habitat hotspots of the neon flying squid (Ommastrephes bartramii) in the central North Pacific from May to July and characterized the spatial patterns of squid aggregations in relation to oceanographic features such as mesoscale oceanic eddies
Laurent Vanhille et al.
Nature communications, 6, 6905-6905 (2015-04-16)
Cell-type specific regulation of gene expression requires the activation of promoters by distal genomic elements defined as enhancers. The identification and the characterization of enhancers are challenging in mammals due to their genome complexity. Here we develop CapStarr-Seq, a novel