Merck
705497
Sigma-Aldrich
25-Hydroxyvitamin D2 (6,19,19-d3)
97 atom % D, 98% (CP)
Szinonimák:
25-Hydroxycalciferol (6,19,19-d3), 25-Hydroxyergocalciferol (6,19,19-d3), Deuterated 25-hydroxycalciferol, Deuterated hydroxyvitamin D2
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C28D3H41O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
415.67
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
izotóptisztaság
97 atom % D
Minőségi szint
Teszt
98% (CP)
Forma
powder
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
szín
white to off-white
mp
88-95 °C
tömegeltolódás
M+3
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[2H]/C([2H])=C1CC[C@H](O)CC\1=C([2H])\C=C2/CCC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]23)[C@H](C)\C=C\[C@H](C)C(C)(C)O
InChI
1S/C28H44O2/c1-19-10-14-24(29)18-23(19)13-12-22-8-7-17-28(6)25(15-16-26(22)28)20(2)9-11-21(3)27(4,5)30/h9,11-13,20-21,24-26,29-30H,1,7-8,10,14-18H2,2-6H3/b11-9+,22-12+,23-13-/t20-,21+,24+,25-,26+,28-/m1/s1/i1D2,13D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KJKIIUAXZGLUND-AJMWPXNJSA-N
Általános leírás
25-Hydroxyvitamin D2 (ergocalciferol or 25-hydroxycalciferol) is a metabolite of vitamin D found in the liver. It is one of the most common forms of vitamin D2 circulating in the body.
25-hydroxyvitamin D2 (6,19,19-d3) is a deuterated vitamin D2 wherein C-6 and C-19 protons are replaced by deuterium.
Alkalmazás
25-Hydroxyvitamin D2 (6,19,19-d3) can be used as an analytical standard for the quantitative analysis of 25-hydroxyvitamin D2 content in biological fluids using LC-MS/MS.
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
kapcsolódó termék
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 1 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
10 years of 25-hydroxyvitamin-D testing by LC-MS/MS-trends in vitamin-D deficiency and sufficiency
Galior, K et al.
BoneKEy reports, 8(1), 268-273 (2018)
Vitamin D, 19(1), 79-90 (2018)
Simplified 25-hydroxyvitamin D standardization and optimization in dried blood spots by LC-MS/MS
Makowski AJ, et al.
Journal of AOAC (Association of Official Analytical Chemists) International, 100(5), 1328-1336 (2017)
Vitamin-D2 treatment-associated decrease in 25 (OH) D3 level is a reciprocal phenomenon: a randomized controlled trial
Hammami, MM et al.
BMC endocrine disorders, 19(1), 8-8 (2019)