Merck
803030
Sigma-Aldrich
25-Hydroxyvitamin D3-26,26,26,27,27,27-d6 monohydrate
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C27D6H38O2 · H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
424.69
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
97% (CP)
form
powder
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
szín
white to off-white
alkalmazás(ok)
detection
tömegeltolódás
M+6
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C[C@]1(CCC/2)C(CCC1[C@H](C)CCCC(O)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C2=C\C=C(C[C@@H](O)CC3)/C3=C.[H]O[H]
InChI
1S/C27H44O2.H2O/c1-19-10-13-23(28)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)29;/h11-12,20,23-25,28-29H,1,6-10,13-18H2,2-5H3;1H2/b21-11+,22-12-;/t20-,23+,24?,25?,27-;/m1./s1/i3D3,4D3;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WRLFSJXJGJBFJQ-DZAJWRDGSA-N
Általános leírás
25-hydroxyvitamin D3 (calcifediol) is a prohormone produced via hydroxylation of vitamin D3 (cholecalciferol) in the liver. It is a precursor for the synthesis of calcitriol {1,25-dihydroxyvitamin D3 or [1,25(OH)2D3]}. It is used as a biomarker to determine the status of vitamin D in the body.
25-Hydroxyvitamin D3-26,26,26,27,27,27-d6 monohydrate is a deuterated vitamin D3 wherein methyl protons of C-26, C-27 carbons are replaced by deuterium.
Alkalmazás
25-Hydroxyvitamin D3-26,26,26,27,27,27-d6 monohydrate can be used as a stable isotope internal standard for data interpretation in specific biological samples by mass spectrometry.
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 1 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
25-Hydroxyvitamin D3, the prohormone of 1, 25-dihydroxyvitamin D3, inhibits the proliferation of primary prostatic epithelial cells
Barreto, AM et al.
Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, 9(3), 265-270 (2000)
Quantification of circulating 25-hydroxyvitamin D by liquid chromatography-tandem mass spectrometry
Vogeser M
The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 121(3-5), 565-573 (2010)