Merck
809659
Sigma-Aldrich
Pyridoxine-(methyl-d3) hydrochloride
≥98 atom % D, ≥96% (CP)
Szinonimák:
Vitamin B6 (pyridoxine-(methyl-d3) hydrochloride)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8D3H8NO3·HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
208.66
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
≥98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
≥96% (CP)
Forma
powder
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
szín
white to off-white
tömegeltolódás
M+3
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC1=C(C([2H])([2H])[2H])N=CC(CO)=C1CO.Cl
InChI
1S/C8H11NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,10-12H,3-4H2,1H3;1H/i1D3;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZUFQODAHGAHPFQ-NIIDSAIPSA-N
Általános leírás
Pyridoxine hydrochloride is HCl salt of pyridoxine or vitamin B6. It is a water-soluble vitamin which plays an important role in the treatment of roughness, sunburn, acne, and itch of the skin.
Pyridoxine-(methyl-d3) hydrochloride is a deuterated vitamin B6 wherein C-2 methyl protons are replaced by deuterium.
Alkalmazás
Pyridoxine-(methyl-d3) hydrochloride can be used as a stable isotope internal standard for accurate data interpretation in specific biological samples.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Spectral diagnostics of the interaction between pyridoxine hydrochloride and bovine serum albumin in vitro
Zhang H, et al.
Molecular Biology Reports, 35(4), 699-705 (2008)
Electrochemical behaviour of pyridoxine hydrochloride (vitamin B6) at carbon paste electrode modified with crown ethers
Desai PB, et al.
Journal of Solid State Electrochemistry, 12(9), 1067-1075 (2008)