Merck
178934
Sigma-Aldrich
Boron trichloride solution
1.0 M in methylene chloride
Szinonimák:
Boron chloride, Trichloroborane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
BCl3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
117.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőznyomás
29.72 psi ( 55 °C)
9.05 psi ( 20 °C)
Minőségi szint
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
koncentráció
1.0 M in methylene chloride
sűrűség
1.326 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClB(Cl)Cl
InChI
1S/BCl3/c2-1(3)4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FAQYAMRNWDIXMY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Boron trichloride is a boron halide. It participates in the hydroboration of alkenes. It forms strongly polarized donor-acceptor complexes with trimethyl- and triethylsilyl triflate. Boron trichloride assisted reaction between acid chlorides and alkynyltrifluoroborate salts have been reported to form ynones.
Boron trichloride solution is used as a Lewis acid catalyst in the synthesis of BN-phenanthrenes.
Alkalmazás
Boron trichloride may be used in the synthesis of Cl-BODIPYs (BODIPY - Boron-dipyrromethene) and tris(dimethylamino)borane. It may be used in the synthesis of sceptrins and nakamuric acid.
For preparing methyl esters of fatty acids and for transesterification of triglycerides.
Kiszerelés
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Jogi információk
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Synthesis of highly electrically conductive and electrochemically stable porous boron-doped carbon microspheres
Bose, Anima B and Yang, et al.
SN Applied Sciences, 1, 1-8 (2019)
Hydroboration with boron halides and trialkylsilanes.
Soundararajan R and Matteson DS.
The Journal of Organic Chemistry, 55(8), 2274-2275 (1990)
A New Member of the BN-Phenanthrene Family: Understanding the Role of the B?N Bond Position
Abengo?zar, Alberto and Sucunza
The Journal of Organic Chemistry, 84, 7113-7122 (2019)
Organometallic chemistry. 21. Silyl trifluoromethanesulfonate (triflate)-boron trichloride (tribromide) complexes.
Olah GA, et al.
Organometallics, 3(9), 1337-1340 (1984)
Xiaolei Wang et al.
Organic chemistry frontiers : an international journal of organic chemistry, 2(8), 978-984 (2015-09-04)
Sceptrins and nakamuric acid are structurally unique antibiotics isolated from marine sponges. Recent studies suggest that the biosynthesis of these dimeric pyrrole-imidazole alkaloids involves a single-electron transfer (SET)-promoted [2+2] cycloaddition to form their cyclobutane core skeletons. We describe herein the