Merck
133396
Sigma-Aldrich
1,2-Dibromotetrachloroethane
97%
Szinonimák:
1,2-Dibromo-1,1,2,2-tetrachloroethane, DBTCE
About This Item
Lineáris képlet:
BrCCl2CCl2Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
325.64
Beilstein:
1699471
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
215-220 °C (dec.) (lit.)
sűrűség
2.713 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
chloro
SMILES string
ClC(Cl)(Br)C(Cl)(Cl)Br
InChI
1S/C2Br2Cl4/c3-1(5,6)2(4,7)8
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WJUKOGPNGRUXMG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1,2-Dibromotetrachloroethane acts as halogenating reagent for the one-pot conversion of sulfones to alkenes by Ramberg-Bäcklund rearrangement. It is a useful brominating reagent for diaryl TeII species.
Alkalmazás
1,2-Dibromotetrachloroethane was used in quantitative determination of perhalogenated compounds by HPLC.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Stefan C Söderman et al.
The Journal of organic chemistry, 77(23), 10978-10984 (2012-11-14)
Dibromotetrachloroethane (C(2)Br(2)Cl(4)) is demonstrated as a halogenating reagent for the one-pot conversion of sulfones to alkenes by way of the Ramberg-Bäcklund rearrangement. Dibromotetrachloroethane successfully replaces known ozone depleting agents CCl(4), CBr(2)F(2) and C(2)Br(2)F(4). A formal synthesis of E-resveratrol is demonstrated
Catalytic oxidation of thiocarbonyl compounds involving the use of 1, 2-Dibrometatrachloroethane as a brominating reagent for diaryl teII species.
Ley SV, et al.
Tetrahedron Letters, 21(8), 1785-1788 (1980)
Quantitative determination of several simple perhalogenated compounds by high-performance liquid chromatography.
Collins CH and Morgano MA.
Journal of Chromatography A, 846(1), 395-399 (1999)