Merck
144533
Sigma-Aldrich
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine
98%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H4Cl2N2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
195.07
Beilstein:
127664
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
bp
135-136 °C/14 mmHg (lit.)
mp
38-42 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
thioether
SMILES string
CSc1nc(Cl)cc(Cl)n1
InChI
1S/C5H4Cl2N2S/c1-10-5-8-3(6)2-4(7)9-5/h2H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FCMLONIWOAGZJX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine reacts with (η5-C5H5)Fe(CO)2 to form monometallic and bimetallic complexes.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Novel Organometallic Complexes Containing Aromatic Azines: Synthesis and X-ray Crystal Structure of 4, 6-Bis [(q5-cyclopentadienyl) dicarbonyliron] 2 4 Methylthio) pyrimidine.
Chukwu R, et al.
Organometallics, 10(7), 2141-2152 (1991)