Merck
703508
Sigma-Aldrich
Lithium aluminum hydride solution
greener alternative
2.3 M in 2-methyltetrahydrofuran
Szinonimák:
LAH, Lithium alanate, Lithium tetrahydroaluminate
Méret kiválasztása
100 ML
54 700,00 Ft
800 ML
303 000,00 Ft
54 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 ML
54 700,00 Ft
800 ML
303 000,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
LiAlH4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
37.95
MDL-szám:
UNSPSC kód:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
54 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Forma
liquid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
koncentráció
10 % (w/w)
2.3 M in 2-methyltetrahydrofuran
sűrűség
0.883 g/mL at 25 °C
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Li+].[AlH4-]
InChI
1S/Al.Li.4H/q-1;+1;;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product, 2.3 M in 2-methyltetrahydrofuran aligns with Safer Solvents and Auxiliaries, Use of Renewable Feedstocks and Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention. Click here for more information.
Alkalmazás
Powerful reducing agent in greener solvent, 2-methyltetrahydrofuran (2-MeTHF).
2-Methyltetrahydrofuran (2-MeTHF): A Biomass-Derived Solvent with Broad Application in Organic Chemistry
Reactant or reagent for:
  • The preparation of thermoplastic polyester polyamides from oleic acid
  • Lithium-polymer batteries
  • Hydrodefluorination of gem-difluoromethylene derivatives
  • Asymmetric aldol reactions
  • Synthesis of Li-Al-N-H composites with hydrogen absorption / desorption properties
LAH is a powerful reducing agent for many different reduction reactions such as that of ketones to alcohols
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - Water-react 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
10.4 °F - closed cup - Solvent
Lobbanási pont (C)
-12 °C - closed cup - Solvent
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Hao Yao et al.
Journal of electron microscopy, 60(6), 375-378 (2011-10-05)
A plastic bag method was developed to observe air-sensitive samples on microstructure and phase distribution without exposure to air during the holder transfer process into the transmission electron microscope (TEM). As an example, a type of lithium aluminum hydride (Li(3)AlH(6))
I-Chi Lee et al.
Organic & biomolecular chemistry, 9(22), 7655-7658 (2011-09-17)
Specific deuterated reference compounds were prepared to probe the stereoselectivity of the reductive ring opening of carbohydrate-based benzylidene-type acetals. AlD(3) revealed a retentive stereoselectivity probably through the rare S(N)i (internal nucleophilic substitution) mechanism. An S(N)1-like mechanism occurs in the acid-promoted
Takashi Ikegami et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 804(1), 197-201 (2004-04-20)
Bisphenol A (BPA) recognition materials were synthesized by a covalent imprinting technique using BPA-dimethacrylate or BPA-diacrylate as the template monomer. Binding sites in the polymers consisted of two hydroxyl groups that are generated by reducing the ester bonds of the
José M Concellón et al.
The Journal of organic chemistry, 71(17), 6420-6426 (2006-08-12)
The reaction of chiral (2R,1'S)- or (2S,1'S)-2-(1-aminoalkyl)epoxides, 1 or 2 with a variety of organolithium compounds to obtain the corresponding (alphaS,betaS)- or (alphaR,betaS)- beta-amino alcohols in enantiopure form is reported. In both cases, the opening of the oxirane ring at
Haruki Sashida et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 52(1), 57-62 (2004-01-08)
The reactions of the 2-benzoselenopyrylium (1A) and 2-benzotelluropyrylium cations (1B) with a variety of nucleophiles have been investigated. LiAlH(4), sodium alkoxide (NaOMe, NaOi-Pr and NaOt-Bu), diethylamine, n-butylamine and acetone reacted with 1 to give the 1H-isochromenes (2) and the corresponding