Fontos dokumentumok
62420
Lithium aluminum hydride
≥97.0% (gas-volumetric)
Szinonimák:
LAH, Lithium alanate, Lithium tetrahydroaluminate
Teszt
≥97.0% (gas-volumetric)
form
solid
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
mp
125 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Li].[AlH3]
InChI
1S/Al.Li.4H/q-1;+1;;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Dehydrogenation studied with various catalysts
- Regeneration of methoxysilanes via reduction
- Transition metal electrophilic hydrogen activation via heterolytic cleavage
- Formation of nickel hydrogenation catalysts
- Hydrogen sorption
- Electrodeposition of Al on W-Cu substrates
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Water-react 1
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?