Fontos dokumentumok
699608
Phosphoric acid solution
NMR reference standard, 85% in D2O (99.9 atom % D), NMR tube size 3 mm × 8 in.
About This Item
Javasolt termékek
grade
NMR reference standard
Minőségi szint
Teszt
83.5-86.5% (gravimetric)
form
solution
koncentráció
85% in D2O (99.9 atom % D)
technika/technikák
NMR: suitable
NMR cső méret
3 mm × 8 in.
sűrűség
1.481 g/cm3
SMILES string
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Tulajdonságok és előnyök
Mennyiség
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)