Merck
688207
Sigma-Aldrich
1-N-Boc-2-piperidone
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H17NO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
199.25
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
mp
29-36 °C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1=O
InChI
1S/C10H17NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-7-5-4-6-8(11)12/h4-7H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ULMHMJAEGZPQRY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Environment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Marvin J Meyers et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 23(16), 5144-5150 (2015-03-24)
Given the rise of parasite resistance to all currently used antimalarial drugs, the identification of novel chemotypes with unique mechanisms of action is of paramount importance. Since Plasmodium expresses a number of aspartic proteases necessary for its survival, we have
Marius Brehm et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 16(10), e1905971-e1905971 (2020-01-28)
Miniaturization and parallelization of combinatorial organic synthesis is important to accelerate the process of drug discovery while reducing the consumption of reagents and solvents. This work presents a miniaturized platform for on-chip solid-phase combinatorial library synthesis with UV-triggered on-chip cell