Fontos dokumentumok
410497
4-(Dicyanomethylene)-2-methyl-6-(4-dimethylaminostyryl)-4H-pyran
Dye content 98 %
Szinonimák:
DCM
About This Item
Javasolt termékek
Forma
solid
Minőségi szint
összetétel
Dye content, 98%
mp
215-220 °C (lit.)
λmax
468 nm
OLED (szerves fénykibocsátó dióda) eszköz teljesítménye
ITO/Alq3:DCM/Alq3/Mg:Ag
ITO/TPD/Alq3:DCM (10%)/Alq3/Mg:Ag
SMILES string
CN(C)c1ccc(\C=C\C2=CC(\C=C(C)O2)=C(\C#N)C#N)cc1
InChI
1S/C19H17N3O/c1-14-10-16(17(12-20)13-21)11-19(23-14)9-6-15-4-7-18(8-5-15)22(2)3/h4-11H,1-3H3/b9-6+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YLYPIBBGWLKELC-RMKNXTFCSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
109.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
43 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Fluorescence quenching microscopy visualizes 2D materials like graphene and MoS2 rapidly, inexpensively, and with high fidelity.
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.