Merck
416282
Sigma-Aldrich
Tris-(8-hydroxyquinoline)aluminum
98% trace metals basis
Szinonimák:
8-Hydroxyquinoline aluminum salt, Alq3, Aluminum 8-hydroxyquinolinate, Aluminum oxinate, Tris-(8-hydroxyquinolinato)aluminum
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C27H18AlN3O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
459.43
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt
98% trace metals basis
form
powder
mp
>300 °C (lit.)
Keringési energia
HOMO 5.8 eV 
LUMO 3.1 eV 
OLED (szerves fénykibocsátó dióda) eszköz teljesítménye
ITO/MoO3/NPD/Alq3/BPhen/LiF/Al
  • Color: green
  • Max. Luminance: 20000 Cd/m2
  • Max. EQE: 1.2 %
  • Turn-On Voltage: 2.8 V
ITO/NPD/CBP:Ir(ppy)3/BCP/Alq3/Mg:Al
  • Color: green
  • Max. Luminance: 100000 Cd/m2
  • Max. EQE: 8 %
  • Turn-On Voltage: 4.3 V
ITO/NPD/TCTA/BCPO:Ir(piq)3 (7-8%)/BCP/Alq3/LiF/Al
  • Color: red
  • Max. Luminance: 24529 Cd/m2
  • Max. EQE: 17 %
  • Turn-On Voltage: 2.7 V
ITO/NPD/TCTA/BCPO:Ir(ppy)3 (7-8%)/BCP/Alq3/LiF/Al
  • Color: green
  • Max. Luminance: 207839 Cd/m2
  • Max. EQE: 21.6 %
  • Turn-On Voltage: 2.1 V
ITO/m-MTDATA/NPD/TTPhPhB/Alq3/LiF/Al
  • Color: blue
  • Max. Luminance: 9100 Cd/m2
  • Max. EQE: 2.5 %
  • Turn-On Voltage: 3.2 V
SMILES string
O([Al](Oc1cccc2cccnc12)Oc3cccc4cccnc34)c5cccc6cccnc56
InChI
1S/3C9H7NO.Al/c3*11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8;/h3*1-6,11H;/q;;;+3/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TVIVIEFSHFOWTE-UHFFFAOYSA-K
Alkalmazás
Key green-light emitting and electron transport material for OLEDs.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Indium-tin-oxide-free tris(8-hydroxyquinoline) Al organic light-emitting diodes with 80% enhanced power efficiency
Cai, M.; et al.
Applied Physics Letters, 99, 153303-153303 (2011)
A Novel Family of Boron-Containing Hole-Blocking Amorphous Molecular Materials for Blue- and Blue?Violet-Emitting Organic Electroluminescent Devices
Kinoshita, M.; et al.
Advances in Functional Materials, 12, 780-786 (2002)
Very high-efficiency green organic light-emitting devices based on electrophosphorescence
Forrest, S. R.; et al.
Applied Physics Letters, 75, 4-4 (1999)
A highly efficient universal bipolar host for blue, green, and red phosphorescent OLEDs.
Ho-Hsiu Chou et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 22(22), 2468-2471 (2010-05-07)
Cikkek
AIE Luminogens - Family of new materials with multifaceted functionalities. Find some representative applications of the AIEgens
Professor Shinar highlights low-cost, disposable sensor configurations in organic and hybrid electronics for healthcare applications.