Fontos dokumentumok
900928
Liq
sublimed
Szinonimák:
(8-Hydroxyquinolinato)lithium, (8-Quinolinolato)lithium, 8-Hydroxyquinoline lithium, 8-Quinolinol lithium salt
About This Item
Javasolt termékek
leírás
Absorption (UV): 261 nm (in THF)
Emission (PL): 331 nm (in THF)
Minőségi szint
Teszt
>99.5% (sublimed, HPLC)
form
powder
sublimed
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
363-368 °C
környezetbarátabb alternatív kategória
, Enabling
InChI
1S/C9H7NO.Li/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8;/h1-6,11H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FQHFBFXXYOQXMN-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Explore the eco-friendly potential of organic thin film transistors (OTFTs) for detecting chemical analytes, identifying viruses, and assisting in health diagnostics. This mini-review highlights challenges of achieving sustainability, safety, and biodegradability of each component of an OTFT sensor.