Merck
682209
Sigma-Aldrich
2-Mesityl-5-methylimidazo[1,5-a]pyridinium chloride
97%
Szinonimák:
2-(2,4,6-Trimethylphenyl)-5-methylimidazo[1,5-a]pyridinim chloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H19ClN2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
286.80
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
SMILES string
[Cl-].Cc1cc(C)c(c(C)c1)-[n+]2cc3cccc(C)n3c2
InChI
1S/C17H19N2.ClH/c1-12-8-13(2)17(14(3)9-12)18-10-16-7-5-6-15(4)19(16)11-18;/h5-11H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DJFXURXZOPNPGY-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Reactant for gold cycloisomerization catalytic reactions
Stable N-heterocyclic carbene precursor.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Manuel Alcarazo et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(10), 3290-3291 (2005-03-10)
The imidazo[1,5-a]pyridine skeleton provides a versatile platform for the generation of new types of stable N-heterocyclic carbenes. Rh(I) mono- (6) and biscarbenes (7) from imidazo[1,5-a]pyridin-3-ylidenes (ImPy) and derivatives such as 13 from a mesoionic carbene were synthesized and characterized.