Merck
666181
Sigma-Aldrich
1,3-Dicyclohexylimidazolium tetrafluoroborate salt
97%
Szinonimák:
1,3-Bis(cyclohexyl)imidazolium tetrafluoroborate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H25BF4N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
320.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
mp
171-175 °C
SMILES string
F[B-](F)(F)F.C1CCC(CC1)n2cc[n+](c2)C3CCCCC3
InChI
1S/C15H25N2.BF4/c1-3-7-14(8-4-1)16-11-12-17(13-16)15-9-5-2-6-10-15;2-1(3,4)5/h11-15H,1-10H2;/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CQHXJIHJFMBBQA-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Used as organocatalyst in the catalytic boron conjugate additions to cyclic and acyclic unsaturated carbonyls
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Kang-sang Lee et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(21), 7253-7255 (2009-05-13)
Metal-free nucleophilic activation of a B-B bond has been exploited in the development of a highly efficient method for conjugate additions of commercially available bis(pinacolato)diboron to cyclic or acyclic alpha,beta-unsaturated carbonyls. The reactions are readily catalyzed by a simple N-heterocyclic