Merck
715425
Sigma-Aldrich
Chloro[1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazol-2-ylidene]copper(I)
95%
Szinonimák:
[1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazol-2-ylidene]copper(I) chloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H24ClCuN2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
403.43
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
core: copper
reagent type: catalyst
mp
273-277 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(C)c(N2C=CN(\C2=[Cu]/Cl)c3c(C)cc(C)cc3C)c(C)c1
InChI
1S/C21H24N2.ClH.Cu/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6;;/h7-12H,1-6H3;1H;/q;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JMQRNHTTZWNLMH-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Catalyst for:
  • Hydroboration of terminal alkynes
  • Click reaction of azides with terminal alkynes
  • Hydrosilylation of ketones and azide-alkyne cycloadditions
  • Regioselective boron addition to internal alkynes
  • Hydroboration
  • Methylenation-Diels-alder cyclization
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)