Merck
660019
Sigma-Aldrich
1,3-Diisopropylimidazolium tetrafluoroborate
96%
Szinonimák:
1,3-Bis(1-methylethyl)-1H-imidazolium tetrafluoroborate, 1,3-Di-isopropyl-imidazol-2-ylidinium tetrafluoroborate, N,N′-Di-isopropyl-imidazolium tetrafluoroborate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H17N2 · BF4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
240.05
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
96%
form
solid
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
mp
62-79 °C
SMILES string
F[B-](F)(F)F.CC(C)n1cc[n+](c1)C(C)C
InChI
1S/C9H17N2.BF4/c1-8(2)10-5-6-11(7-10)9(3)4;2-1(3,4)5/h5-9H,1-4H3;/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PSKQPXYUPOKHPY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Zhaobing Ding et al.
Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology, 91(5), 752-763 (2011-02-23)
Hepatic fibrosis is the result of chronic liver injuries underlined by diverse etiologies. The massive accumulation of extracellular matrix (ECM) proteins during fibrogenesis leads to structural distortion and functional disruption of the liver. There is currently no effective standard treatment
Cikkek
Metal complex-catalyzed cross-coupling reactions of unactivated substrates introduce diverse phosphine ligands in chemical marketplace.
A wide range of NHC ligands are commonly available which exhibit high activities.
The Hazari group has developed an improved palladium precatalyst scaffold for a wide range of cross-coupling reactions