reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
környezetbarátabb alternatív kategória
, Enabling
SMILES string
[BH4-].[BH4-].[Ca++]
InChI
1S/2BH4.Ca/h2*1H4;/q2*-1;+2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MOUPUCLGEWXWHJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
- by reacting diborane with calcium hydride/alkoxides
- by ball milling CaCl2 and NaBH4, resulting in an exchange reaction
- by exchange reaction between CaCl2 and NaBH4 in THF
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
An article about metal borohydrides as hydrogen storage materials
Mechanochemical Effect of Severe Plastic Deformations: Metal Alloys, Hydrides and Molecular Solids