Fontos dokumentumok
455571
Potassium borohydride
≥97%
Szinonimák:
Potassium tetrahydroborate
Teszt
≥97%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
mp
500 °C (dec.) (lit.)
sűrűség
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[K+].[H][B-]([H])([H])[H]
InChI
1S/BH4.K/h1H4;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ICRGAIPBTSPUEX-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Copper nanoparticles by the reduction of copper salts.
- Enantioselective allylic alcohols by the catalytic reduction of enones and ketones in the presence of chiral N,N′-dioxidescandium(III) complex catalyst.,·
- Azoxybenzenes by the reduction of nitroarenes in the presence of phase transfer catalyst PEG-400.
It can also be employed as a boron source in the nickel–boron alloy, which is electrodeposited on carbon fiber to improve catalytic graphitization of carbon.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?