Merck
753122
Sigma-Aldrich
Calcium(II) bis(trifluoromethanesulfonimide)
95%
Szinonimák:
Ca(NTf2)2, Calcium triflimide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4CaF12N2O8S4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
600.37
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
form
powder
mp
>300 °C
SMILES string
FC(F)(F)S(=O)(=O)N([Ca]N(S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2C2F6NO4S2.Ca/c2*3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/q2*-1;+2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WFABOCFDABTAPE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Calcium(II) bis(trifluoromethanesulfonimide) also known as Calcium triflimide (Ca(NTf2)2), is widely employed as a Lewis acid catalyst in organic synthesis. It facilitates a range of transformations, including Friedel-Crafts alkylation and sulfonamide synthesize.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Friedel-Crafts alkylation of benzo [b] furan with activated cyclopropanes catalyzed by a calcium (II) complex
Tetrahedron Letters, 59(1), 18-21 (2018)
Calcium-catalyzed Friedel--Crafts addition of 1-methylindole to activated cyclopropanes
Dulin CC, et al.
Tetrahedron Letters, 55(38), 5280-5282 (2014)
Sulfonamide synthesis via calcium triflimide activation of sulfonyl fluorides
Organic Letters, 20(13), 3943-3947 (2018)