Merck
637300
Sigma-Aldrich
Ytterbium(III) oxide
nanopowder, <100 nm particle size (BET), ≥99.7% trace metals basis
Szinonimák:
Diytterbium trioxide, Ytterbia, Ytterbium sesquioxide
About This Item
Lineáris képlet:
Yb2O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
394.08
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt
≥99.7% trace metals basis
Forma
nanopowder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: ytterbium
részecskeméret
<100 nm (BET)
sűrűség
9.17 g/mL at 25 °C
SMILES string
O=[Yb]O[Yb]=O
InChI
1S/3O.2Yb
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FIXNOXLJNSSSLJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Zhengze Yu et al.
ACS nano, 9(11), 11064-11074 (2015-10-13)
Photodynamic therapy (PDT) is a well-established modality for cancer therapy, which locally kills cancer cells when light irradiates a photosensitizer. However, conventional PDT is often limited by the extremely short lifespan and severely limited diffusion distance of reactive oxygen species
Cikkek
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.