Fontos dokumentumok
21223
Hydroxyapatite
purum p.a., ≥90% (as Ca3(PO4)2, KT)
Szinonimák:
Calcium phosphate hydroxide, Durapatite, Hydroxylapatite
About This Item
Javasolt termékek
grade
purum p.a.
Minőségi szint
Teszt
≥90% (as Ca3(PO4)2, KT)
form
powder
szennyeződések
≤5% water (KFT)
veszteség
≤10% loss on ignition, 800 °C
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤2000 mg/kg
kation nyomok
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cu: ≤20 mg/kg
Fe: ≤400 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
SMILES string
[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].O[Ca+].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/5Ca.3H3O4P.H2O/c;;;;;3*1-5(2,3)4;/h;;;;;3*(H3,1,2,3,4);1H2/q5*+2;;;;/p-10
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?