902403
3D Printing Hydroxyapatite ink
Szinonimák:
3D printing Hydroxylapatite ink, Calcium phosphate hydroxide, Durapatite, Hydroxyapatite, Hydroxylapatite, Hyperelastic bone
About This Item
Javasolt termékek
Forma
liquid
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
viszkozitás
20-60 Pa.s
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Our Hyper elastic Bone 3D-printing ink is comprised of micron sized hydroxyapatite suspended in a mixture of organic solvents containing a dissolved, high molecular weight elastomeric, biocompatible polyester (polylactic-co-glycolic acid;PLGA). Prior to further use, to remove residual solvents after 3D-printing (or other application such as coating, direct painting etc) the composite material should be washed in 70% ethanol and then by water. The 3D-printed hydroxyapatite can be used as a flexible, bioactive, biocompatible ceramic composite or it can also be sintered (1500 °C recommended) in a non-oxidative atmosphere to yield Hyper elastic Bone parts. As sintered, Hyper elastic Bone is highly chemically and thermally stable, and can be used for a wide variety of high temperature applications. It also has numerous hard biological tissue (teeth and bone) applications, and can serve in it as as-printed, washed form as flexible ceramic composite cell scaffold, or in its sintered form, as a rigid ceramic scaffold/implant. In its 3D-printed, flexible form, Hyper elastic Bone has been shown to be highly osteoconductive, and osteogenic, capable of differentiation adult human stem cells into osteoblast-like cells.
Vigyázat
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
152.6 °F
Lobbanási pont (C)
67 °C
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)