Fontos dokumentumok
391947
Sigma-Aldrich
Hydroxylapatite, Fast Flow
Szinonimák:
Hydroxylapatite, Fast Flow, HA
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116133
NACRES:
NA.77
Forma:
solid
oldhatóság:
phosphate buffer: soluble
Forma
solid
Minőségi szint
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
oldhatóság
phosphate buffer: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
10-30°C
SMILES string
[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[P](=O)([O-])([O-])[O-].[P](=O)([O-])([O-])[O-].[P](=O)([O-])([O-])[O-].[O-H]
InChI
1S/5Ca.3H3O4P.H2O/c;;;;;3*1-5(2,3)4;/h;;;;;3*(H3,1,2,3,4);1H2/q5*+2;;;;/p-10
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D
Általános leírás
A form of calcium phosphate used in preparative procedures for purification of proteins and nucleic acids in which high flow rate and binding capacity are desired (BSA binding capacity: >12 mg/g; DNA binding capacity: >700 µg/g).
A form of calcium phosphate used in preparative procedures for purification of proteins and nucleic acids in which high flow rate and binding capacity are desired. BSA binding capacity: >12 mg/g; DNA binding capacity: >700 µg/g.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Feloldás
Following reconstitution, store in the refrigerator (4°C).
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3