Merck
693456
Sigma-Aldrich
Shi Epoxidation Oxazolidinone Methyl Catalyst
95%
Szinonimák:
(3aR,5′S,7aR)-Dihydro-2,2-dimethyl-3′-(4-methylphenyl)-spiro[6H-1,3-dioxolo[4,5-c]pyran-6,5′-oxazolidine]-2′,7(4H)-dione
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H19NO6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
333.34
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
form
solid
optikai aktivitás
[α]22/D -28.0°, c = 1 in chloroform
mp
149-154 °C
funkcionális csoport
ether
ketal
ketone
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)N2C[C@]3(OC[C@H]4OC(C)(C)O[C@H]4C3=O)OC2=O
InChI
1S/C17H19NO6/c1-10-4-6-11(7-5-10)18-9-17(24-15(18)20)14(19)13-12(8-21-17)22-16(2,3)23-13/h4-7,12-13H,8-9H2,1-3H3/t12-,13-,17+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WFKGDVVGAWYPFR-XNJGSVPQSA-N
Alkalmazás
Asymmetric epoxidation organocatalyst
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Catalytic asymmetric epoxidation of alkenes has been the focus of many research efforts over the past two decades, the best known methods probably being those developed by Sharpless and Jacobsen-Katsuki.