Fontos dokumentumok
256811
Diisobutylaluminum hydride
reagent grade
Szinonimák:
DIBAL, DIBAL-H
About This Item
Javasolt termékek
grade
reagent grade
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
bp
116-118 °C/1 mmHg (lit.)
sűrűség
0.798 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H][Al](CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/2C4H9.Al.H/c2*1-4(2)3;;/h2*4H,1H2,2-3H3;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AZWXAPCAJCYGIA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- As a promotor of Tishchenko reaction of aldehydes.
- Conversion of benzylidene acetals of 1,2-and 1,3-glycols to the corresponding monobenzyl ethers of the glycols.
- To generate a novel chiral reducing agent based on (S)-proline for the asymmetric reduction of prochiral ketones.
Kiszerelés
Compatible with the following:
- Aldrich® Sure/Pac™ station for liquefied gases Z566446
- PTFE Sealing tape Z104388 or Z221880
- Straight septum-inlet adapter Z118141 with septa Z565687 or Z565695.
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
javasolt
szeptum bemeneti adapter
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?