Merck
485500
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfate-13C2
99 atom % 13C
Szinonimák:
Dimethyl-13C2 sulfate, Methyl-13C2 sulfate, Sulfuric acid dimethyl ester-13C2
About This Item
Lineáris képlet:
(13CH3O)2SO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
128.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
technika/technikák
protein expression: suitable
törésmutató
n20/D 1.3865 (lit.)
bp
188 °C (lit.)
mp
−32 °C (lit.)
sűrűség
1.355 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
[13CH3]OS(=O)(=O)O[13CH3]
InChI
1S/C2H6O4S/c1-5-7(3,4)6-2/h1-2H3/i1+1,2+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VAYGXNSJCAHWJZ-ZDOIIHCHSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
181.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
83 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)