Merck
702250
Sigma-Aldrich
3-Methyl-13C-glutaconic acid-2,4-13C2
cis/trans mixture, 99 atom % 13C, ≥98% (CP)
Szinonimák:
3-Methyl-13C-2-pentenedioic acid-2,4-13C2
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C313C3H8O4
Molekulatömeg:
147.10
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Teszt
≥98% (CP)
Forma
powder
molekulatömeg
147.08 by atom % calculation
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
tömegeltolódás
M+3
SMILES string
[13CH3]\C([13CH2]C(O)=O)=[13CH]/C(O)=O
InChI
1S/C6H8O4/c1-4(2-5(7)8)3-6(9)10/h2H,3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/b4-2+/i1+1,2+1,3+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WKRBKYFIJPGYQC-UDKQHVDBSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Jordan M Wilkins et al.
Aging, 12(14), 15134-15156 (2020-07-09)
Multiple sclerosis (MS) is a central nervous system inflammatory demyelinating disease and the most common cause of non-traumatic disability in young adults. Despite progress in the treatment of the active relapsing disease, therapeutic options targeting irreversible progressive decline remain limited.