Merck
605794
Sigma-Aldrich
Glyceryl 1,3-dioctadecanoate-2-octanoate-1-13C
99 atom % 13C
Szinonimák:
13C Labeled glyceryl 1,3-dioctadecanoate-2-octanoate, Glyceryl 1,3-distearate-3-ocatanoate-1-13C
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13CC46H90O6
Molekulatömeg:
752.21
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
form
solid
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCC[13C](=O)OCC(CO[13C](=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)O[13C](=O)CCCCCCC
InChI
1S/C47H90O6/c1-4-7-10-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-34-36-39-45(48)51-42-44(53-47(50)41-38-33-12-9-6-3)43-52-46(49)40-37-35-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-11-8-5-2/h44H,4-43H2,1-3H3/i47+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ROSIALNPQYBSCH-RBMVYKJLSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)