Merck
328294
Sigma-Aldrich
Dimethylphosphinic acid
97%
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2P(O)OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
94.05
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
mp
85-89 °C (lit.)
SMILES string
CP(C)(O)=O
InChI
1S/C2H7O2P/c1-5(2,3)4/h1-2H3,(H,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GOJNABIZVJCYFL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Infrared spectra for gaseous and polycrystalline samples of dimethylphosphinic acid at various temperatures are reported. The molecular structure of the hydrogen bonded cyclic dimer of dimethylphosphinic acid was studied by gas-phase electron diffraction at 433K.
Alkalmazás
Dimethylphosphinic acid was used in preparation of microcrystalline organometallic coordination polymer.
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
First example of the ABC ? (OH) absorption structure for both gaseous and crystalline phase: infrared studies of dimethylphosphinic acid.
Tokhadze KG, et al.
Journal of Molecular Structure, 404(1), 55-62 (1997)
Gas-phase electron diffraction study of cyclic dimer of dimethylphosphinic acid (Me< sub> 2</sub> P (? O) OH)< sub> 2</sub> using quantum chemical data and a priori force field.
Khaikin LS, et al.
Journal of Molecular Structure, 658(3), 153-170 (2003)
Christopher M. Barnes et al.
Inorganic chemistry, 36(25), 5793-5798 (2001-10-24)
The microcrystalline organometallic coordination polymer [Ru(2){&mgr;(2):&mgr;(2):eta(2)-O(2)PMe(2)}(2)(CO)(4)](n)() which results from the oxidative addition of dimethylphosphinic acid to triruthenium dodecacarbonyl has been structurally characterized by X-ray powder diffraction, lambda = 1.149 49(1) Å, at 295 and 50 K. At room temperature the