Merck
762245
Sigma-Aldrich
Di-tert-butylphosphate potassium salt
Szinonimák:
Phosphoric acid di-tert-butyl ester, potassium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H18KO4P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
248.30
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma
powder
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
247-252 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[K+].CC(C)(C)OP([O-])(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C8H19O4P.K/c1-7(2,3)11-13(9,10)12-8(4,5)6;/h1-6H3,(H,9,10);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZSWXMOQFFWMZQH-UHFFFAOYSA-M
Related Categories
Alkalmazás
Utilized as an intermediate to prepare N-phosphonooxymethyl prodrugs, which increase bioavailability, and to prepare Nasicon-type phosphates (i.e., KTi2(PO4)3) used in fast ion conductors with low thermal expansion ceramics.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)