Merck
683779
Sigma-Aldrich
1-Boc-3,5-dimethylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H27BN2O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
322.21
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
109-113 °C
SMILES string
Cc1nn(C(=O)OC(C)(C)C)c(C)c1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C16H27BN2O4/c1-10-12(17-22-15(6,7)16(8,9)23-17)11(2)19(18-10)13(20)21-14(3,4)5/h1-9H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GNLNGVZPEKSDAR-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)