Merck
666742
Sigma-Aldrich
3-Formyl-4-isopropoxyphenylboronic acid
≥95%
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)CHOC6H5(CHO)B(OH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
208.02
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.06
Teszt:
≥95%
Minőségi szint
Teszt
≥95%
mp
98-102 °C
funkcionális csoport
aldehyde
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)Oc1ccc(cc1C=O)B(O)O
InChI
1S/C10H13BO4/c1-7(2)15-10-4-3-9(11(13)14)5-8(10)6-12/h3-7,13-14H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MFWMHBLPARKSLU-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Used as a lubricating additive in grease for reducing fretting wear
Egyéb megjegyzések
May contain varying amounts of anhydride
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)