Merck
542903
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-fluoroiodobenzene
98%
About This Item
Lineáris képlet:
ClC6H3(F)I
CAS-szám:
Molekulatömeg:
256.44
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.604 (lit.)
bp
94-95 °C/15 mmHg (lit.)
sűrűség
2.008 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
fluoro
iodo
SMILES string
Fc1ccc(I)cc1Cl
InChI
1S/C6H3ClFI/c7-5-3-4(9)1-2-6(5)8/h1-3H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OMASDGWBVAVFQZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
3-Chloro-4-fluoroiodobenzene, also known as 2-chloro-1-fluoro-4-iodobenzene [IUPAC name], is a polyhalobenzene. It participates in the synthesis of 3-carboxythiophene analogs.
Alkalmazás
3-Chloro-4-fluoroiodobenzene may be used in the preparation of 2-chloro-1-(3,5-dimethoxyphenoxy)-4-iodobenzene by reacting with 3,5-dimethoxyphenol in the presence of cesium carbonate.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Selectivity issues in the catalytic multiphase reduction of functionalized halogenated aromatics over Pd/C, Pt/C, and Raney-Ni
Evdokimova, Galina, et al.
Applied Catalysis A: General, 271.1, 129-136 (2004)
Fused thiophene derivatives as MEK inhibitors
Laing VE, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 22.1 , 472-475 (2012)
Synthesis of Phloroglucinol Monoaryl Ethers
Sherwood AM, et al.
Synthesis, 44.08, 1208-1212 (2012)