Merck
124087
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-methylaniline
98%
Szinonimák:
2-Bromo-p-toluidine, 4-Amino-3-bromotoluene
About This Item
Lineáris képlet:
BrC6H3(CH3)NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
186.05
Beilstein:
1931711
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.602 (lit.)
bp
240 °C (lit.)
mp
14-16 °C (lit.)
sűrűség
1.5 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
Cc1ccc(N)c(Br)c1
InChI
1S/C7H8BrN/c1-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4H,9H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UVRRJILIXQAAFK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2-Bromo-4-methylaniline participates in palladium catalyzed selective amination of 3-bromoquinoline to yield 3-(2-bromo-4-methylphenylamino) quinoline. It reacts with ethyl and methyl imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylates in the presence of Me3Al to form amide.
Alkalmazás
2-Bromo-4-methylaniline has been used in the synthesis of iminophosphoranes.
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis of 7H-indolo [2, 3-c] quinolines: study of the Pd-catalyzed intramolecular arylation of 3-(2-bromophenylamino) quinolines under microwave irradiation.
Hostyn S, et al.
Tetrahedron, 62(19), 4676-4684 (2006)
Synthesis of 7H-indolo [2, 3-c] quinolines: study of the Pd-catalyzed intramolecular arylation of 3-(2-bromophenylamino) quinolines under microwave irradiation.
Koubachi J, et al.
Tetrahedron, 66(10), 1937-1946 (2010)
Synthesis and reactivity of ortho-palladated arylcarbodiimides and aryl isothiocyanates. Formation of C-palladated quinazolines. Synthesis of 2-aminoquinolines.
Vicente J, et al.
Organometallics, 23(20), 4711-4722 (2004)